Learn More
Knick Elektronische™ Electrodo de pH de plástico Noryl
Descripción
- Sensor de pH/Pt 1000 con conector coaxial DIN y conector de tipo banana de 4 mm
- Estructura de Noryl
- Longitud del cuerpo: 120 mm
- Diámetro del cuerpo: 12 mm
- Unión de fibra
- Detector de temperatura: Pt 1000
- Electrolito: gel
- Intervalo de medición de pH: De 0 a 14
- Intervalo de temperatura: De - 5 a 80 ° C
Especificaciones
Especificaciones
| Junta | Fibra |
| Material | Plástico (Noryl) |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Para utilizar con (aplicación) | El sensor con cuerpo de plástico y juntas de fibra es muy resistente, lo que lo hace perfecto para las mediciones medioambientales y el control de calidad relacionado con la producción |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo para Knick 900 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |