Learn More
VITLAB™ Bandeja para instrumentos de formaldehído de plástico/melamina.
Descripción
- Color blanco, forma plana
- Esquinas redondeadas
- Superficie lisa para facilitar la limpieza
- Estable y autosuficiente
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 190 x 150 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 17 mm |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Material | Melamina |
| Tipo | Bandeja de instrumentos |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Forma | Plano |