Learn More
Fisherbrand™ Plastic Hydrometer, 0-35% Brix
Click to view available options
Exactitud:
± 0,5 %mas/Brix
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Made of shatter proof plastic for break resistance
- Made of HACCP compliant plastic that is suitable for use with food
- A saccharometer is a hydrometer for measuring the sugar content of a solution
- Scale division of 0.5 %mas/Brix, with accuracy of ± 0.5 %mas/Brix
- Instrument is single-packed in a transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Saccharometer/Brix Scale Hydrometer |
| Exactitud | ± 0,5 %mas/Brix |
| Incrementos | 0.5%mas/Brix |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO/IEC 17025 |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Incluye | Square plastic sleeve |
| Intervalo Brix | De 0 a 35 ° |
| Material | Plastic |
| Para utilizar con (aplicación) | Measuring density of liquids/food, especially measuring sugar content |
| Temperature of Standardization | 20°C |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.