Learn More
Buerkle™ Embudos de uso general de PP/PE
Código de producto. p-8002440 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diámetro del tubo (métrico):
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polietileno
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Material unitSize
10659480 40 mm 5 mm Polipropileno cada uno
10347042 60 mm 8 mm Polietileno cada uno
10690733 100 mm 10 mm Polipropileno cada uno
10645873 80 mm 11 mm Polietileno cada uno
10205772 120 mm 13 mm Polipropileno cada uno
10260032 140 mm 16 mm Polietileno cada uno
10071722 160 mm 18 mm Polietileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10659480 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96020040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para uso genérico. Los embudos de plástico Buerkle™ cuentan con un ojal de suspensión para el llenado seguro.
  • Suitable for foodstuff
  • Available in polyethylene or polypropylene
  • Wide range of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 40 mm
Diámetro del tubo (métrico) 5 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) For Foodstuffs
Incluye Suspension eyelet
Tipo de producto Funnel