Learn More
Buerkle™ Embudos de uso general de PP/PE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diámetro del tubo (métrico):
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polietileno
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Suitable for foodstuff
- Available in polyethylene or polypropylene
- Wide range of sizes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 80 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 11 mm |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | For Foodstuffs |
| Incluye | Suspension eyelet |
| Tipo de producto | Funnel |