Descripción
- Suitable for foodstuff
- Available in polyethylene or polypropylene
- Wide range of sizes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 140 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 16 mm |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | For Foodstuffs |
| Incluye | Suspension eyelet |
| Tipo de producto | Funnel |