Learn More
Buerkle™ Embudos de uso general de PP/PE
Código de producto. 10205772 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diámetro del tubo (métrico):
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polietileno
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10205772
Marca: Buerkle™ 96020120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para uso genérico. Los embudos de plástico Buerkle™ cuentan con un ojal de suspensión para el llenado seguro.
  • Suitable for foodstuff
  • Available in polyethylene or polypropylene
  • Wide range of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 120 mm
Capacidad (métrico) 3 ml
Diámetro del tubo (métrico) 13 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para productos alimenticios
Incluye Ojal de suspensión
Tipo de producto Funnel