Learn More
Buerkle™ Embudos de uso general de PP/PE
Código de producto. 10071722 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diámetro del tubo (métrico):
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polietileno
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10071722
Marca: Buerkle™ 96020160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para uso genérico. Los embudos de plástico Buerkle™ cuentan con un ojal de suspensión para el llenado seguro.
  • Suitable for foodstuff
  • Available in polyethylene or polypropylene
  • Wide range of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 160 mm
Diámetro del tubo (métrico) 18 mm
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Para productos alimenticios
Incluye Ojal de suspensión
Tipo de producto Funnel