Learn More
Fisherbrand™ Tapones de espuma de plástico
Código de producto. 11901935
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Varios
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Color unitSize
11901935 Varios 100 PCS
1 options
Código de producto. 11901935 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 1412740E
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para tubos de ensayo y matraces
For test tubes and flasks
  • Comprimidos fácilmente para formar un tapón con ajuste seguro
  • Cuando se retira del recipiente, vuelven a su forma original
  • Permiten el intercambio de aire y se pueden usar con una amplia gama de temperaturas; ideales para su uso con viales de drosophila
  • Soportan el uso constante y la esterilización
  • Esterilizables en autoclave y resistentes a productos químicos
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 4.5 cm
Para utilizar con (equipo) Para aberturas de matraces y tubos de ensayo de 3.5 a 4.5 cm
Longitud (métrico) 4.44 cm
Esterilizables en autoclave
Color Varios
Material Espuma plástica
Tipo de producto Tapón
Esterilidad Estériles