Descripción
- Construcción de una sola pieza
- Reducción de la evaporación
- Reduce el ruido
- Para uso con baño ultrasónico
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño ultrasónico SW6H |
| Material | Plástico |