Descripción
- La conexión de la manguera se adapta a las mangueras con Ø interior de 8,5 mm
- Se suministra con junta tórica
- Placa perforada y juntas tóricas adicionales disponibles como accesorios
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polypropylene, Polycarbonate |
| Tipo de producto | Desiccator |
| Incluye | Polycarbonate lid, Perforated Polypropylene plate and O-ring |
| Altura (métrico) | 230 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 200 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 235 mm |