Learn More
Microspec™ Agujas de cultivo de plástico
Código de producto. 15792125
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Fabricación aséptica
Irradiados con gamma
Cantidad:
1000
16000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 16000
Código de producto. Esterilidad Cantidad unitSize
15792125 Irradiados con gamma 1000 paquete de 1000
15762125 Fabricación aséptica 16000 paquete de 16000
15782125 Fabricación aséptica 1000 paquete de 1000
3 options
Código de producto. 15792125
Marca: Microspec™ F4G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transferencia e inoculación de microorganismos vivos
  • Extremo afilado para facilitar la inoculación por punción
  • Recogen colonias pequeñas.
  • Longitud completa para evitar la contaminación.
  • Desechables
  • Estéril, fabricación aséptica.
Especificaciones
Desechables Sí
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Material Poliestireno de alto impacto
Esterilidad Irradiados con gamma
Color Azul
Tipo de producto Aguja de inoculación
Cantidad 1000
Tipo de empaquetado Envasadas en sobres de microsellado de 20
Esterilizables en autoclave No