Learn More
Microspec™ Agujas de cultivo de plástico
Descripción
- Extremo afilado para facilitar la inoculación por punción
- Recogen colonias pequeñas.
- Longitud completa para evitar la contaminación.
- Desechables
- Estéril, fabricación aséptica.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Longitud (imperial) | 7,9 in |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Poliestireno de alto impacto |
| Esterilidad | Fabricación aséptica |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Aguja de inoculación |
| Cantidad | 1000 |
| Tipo de empaquetado | Envasadas en sobres de microsellado de 20 |
| Esterilizables en autoclave | No |