Descripción
- Transparentes, ofrecen una visibilidad completa de los contenidos
- La tapa articulada y ajustada que mantiene los objetos contenidos
- No recomendado por debajo de 0 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caja de compartimentos de plástico |
| Tipo de tapón | Tapa abatible |
| Color | Transparente |
| Material | Plástico |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Organice y almacene portaobjetos de 35 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de 35 mm, hardware, corchos, tapones y otros artículos de laboratorio |
| Admite | Portaobjetos de 35 mm |
| N.º de compartimentos | 1 |
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento de portaobjetos |
| Mostrar más |