Learn More
Brady™ Cable de acero recubierto de plástico
Descripción
- Additional Cable for Cable Lockout Device.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cable |
| Alternate Part Number | CABLE-3 M |
| Color | Rojo |
| Descripción | Longitud: 3 m |
| Diámetro (imperial) | 0.19 in. |
| Diámetro (métrico) | 4.76 mm |
| Longitud (imperial) | 10.01 ft. |
| Longitud (métrico) | 3,05 m |
| Cantidad | 1 unidad |