Learn More
Eppendorf™ Cajas para congelador de cartón revestidas de plástico
Descripción
- Cartón blanco
- Revestimiento resistente al agua
- Compatible con divisores de caja (se venden por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Cartón, plástico |
| Tipo | Congelador |
| Para utilizar con (aplicación) | Congelador de temperatura ultrabaja |
| Para utilizar con (equipo) | Ultracongelador de temperatura ultrabaja |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 53 mm |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?