Learn More
Eppendorf™ Cajas para congelador de cartón revestidas de plástico
Código de producto. 13168333
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
53 mm
76 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13168333 102 mm cada uno
13148333 53 mm cada uno
13158333 76 mm cada uno
3 options
Código de producto. 13168333
Marca: Eppendorf™ B95SQ
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cajas de cartón resistentes al agua y diseñadas para soportar temperaturas muy bajas. Las cajas para congelador de cartón revestidas de plástico Eppendorf ™ son compatibles con los divisores de cajas (se venden por separado).
  • Cartón blanco
  • Revestimiento resistente al agua
  • Compatible con divisores de caja (se venden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Cartón, plástico
Tipo Congelador
Para utilizar con (aplicación) Congelador de temperatura ultrabaja
Para utilizar con (equipo) Ultracongelador de temperatura ultrabaja
Cantidad 1 por unidad
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 102 mm