Learn More
Eppendorf™ Cajas para congelador de cartón revestidas de plástico
Código de producto. 13148333
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
53 mm
76 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13148333 53 mm cada uno
13158333 76 mm cada uno
13168333 102 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13148333 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor B50SQ
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Cajas de cartón resistentes al agua y diseñadas para soportar temperaturas muy bajas. Las cajas para congelador de cartón revestidas de plástico Eppendorf ™ son compatibles con los divisores de cajas (se venden por separado).
  • Cartón blanco
  • Revestimiento resistente al agua
  • Compatible con divisores de caja (se venden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Blanco
Material Cartón, plástico
Tipo Congelador
Para utilizar con (aplicación) Congelador de temperatura ultrabaja
Para utilizar con (equipo) Ultracongelador de temperatura ultrabaja
Cantidad 1 por unidad
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 53 mm