Descripción
Archivado sencillo de hasta 1500 bloques. Los archivadores de plástico para bloques Thermo Scientific™ presentan un suave deslizamiento y una construcción rígida.
- Seis cajones incluidos
- Capacidad total para 1500 bloques
- Dimensiones: 19,7 x 6,3 x 20,5 in. (50 x 16 x 52 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Archivador de plástico para bloques |
| Admite | 1500 bloques |
| Fondo (imperial) | 19,7 in |
| Fondo (métrico) | 50 cm |
| Altura (imperial) | 6,3 in |
| Altura (métrico) | 16 cm |
| Anchura (imperial) | 20,5 in |
| Anchura (métrico) | 52 cm |