Learn More
Buerkle™ Embudos de cuerpo de plástico de PP/PE
Código de producto. p-8002438 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10386562 200 mm 1 PCS
10645293 250 mm cada uno
11951491 350 mm cada uno
11961491 400 mm cada uno
10466061 430 mm cada uno
5 options
Artikelnummer. 10386562
Marke: Buerkle™ 96020200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Embudos de uso general con orificio para suspensión que facilita un llenado seguro de los contenedores.
  • Fabricado en polipropileno o polietileno
  • Disponible en una gama de diámetros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm
Diámetro del tubo (métrico) 22 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para productos alimenticios
Incluye Orificio para suspensión
Tipo de producto Embudo de barril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.