Learn More
Buerkle™ Embudos de cuerpo de plástico de PP/PE
Código de producto. 11961491 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11961491
Marca: Buerkle™ 96020400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Embudos de uso general con orificio para suspensión que facilita un llenado seguro de los contenedores.
  • Fabricado en polipropileno o polietileno
  • Disponible en una gama de diámetros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 400 mm
Diámetro del tubo (métrico) 42 mm
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Para productos alimenticios
Incluye Orificio para suspensión
Tipo de producto Embudo de barril