Learn More
Buerkle™ Embudos de cuerpo de plástico de PP/PE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricado en polipropileno o polietileno
- Disponible en una gama de diámetros
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 430 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 37 mm |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos alimenticios |
| Incluye | Orificio para suspensión |
| Tipo de producto | Embudo de barril |