Learn More
BRAND™ Matraces PMP con tapón de polipropileno Plastibrand™
Código de producto. 10750255 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10750255 25 ml cada uno
17490134 25 ml paquete de 2
10199092 10 ml cada uno
17480134 10 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10750255 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Tolerancias de clase A/B según DIN EN ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PMP
Altura (métrico) 108 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Esterilidad No estéril
Clase B
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón 10/19