Learn More
BRAND™ Matraces PMP con tapón de polipropileno Plastibrand™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Tolerancias de clase A/B según DIN EN ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In).
- La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Límite de error | ±0,08 ml |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Esterilidad | No estéril |
| Clase | B |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Tamaño del tapón | 10/19 |