Learn More
Invitrogen™ Plasmodium falciparum HRP-2 Monoclonal Antibody (G18K)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15392717 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15392717 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15392717
Marca: Invitrogen™ MA518245
Mouse Monoclonal Antibody
This antibody recognizes histidine rich protein II (HRP2) of P. falciparum. Purity is >90%. Recommended pairs for ELISA: MA5-18245 (capture) and MA5-18243 (conjugated, detection).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Plasmodium falciparum HRP-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon G18K
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen P. falciparum; P. falciparum HRP2; P. falciparum HRP-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Plasmodium falciparum recombinant protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Protozoa
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b