Learn More
Solución de aislamiento de ADN plasmídico III, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7041771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15423009 250 mL 250 ml
15433009 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15423009
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60196.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Esta solución devuelve el pH a neutro después de la lisis con SDS y NaOH y permite que las hebras de ADN se renieren y rehibridan parcialmente. Al mismo tiempo, el acetato de potasio precipita el detergente de la suspensión celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plasmid DNA isolation solution III
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido