Learn More
Solución de aislamiento de ADN plasmídico III, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Esta solución devuelve el pH a neutro después de la lisis con SDS y NaOH y permite que las hebras de ADN se renieren y rehibridan parcialmente. Al mismo tiempo, el acetato de potasio precipita el detergente de la suspensión celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Plasmid DNA isolation solution III |
| Cantidad | 250 mL |
| Forma física | Líquido |