Learn More
Cowie Technology™ Imán de agitación con forma de cruz, PTFE
Código de producto. 10620283 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10620283 60 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10620283
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un agitador de uso general muy estable. El imán de agitación con forma de cruz COWIE TECHNOLOGY™, tiene una acción similar a un imán de agitación cilíndrico, pero da más turbulencia a baja velocidad.
  • Imán de agitación para una mezcla fácil y cómoda
  • Construcción PTFE
Especificaciones
Descripción Imán de agitación
Diámetro (imperial) 3,375 in
Diámetro (métrico) 60 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)