Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación planas de PTFE Fisherbrand&trade ofrecen una mayor turbulencia que las barras de agitación cilíndricas.
Marca:  Fisherbrand™ 001.215.6
Código de producto. 10068221
  • 0.95€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-01-2026
Descripción
  • Barra de agitación magnética de uso general y estable
  • Presenta una mayor agitación que las barras de agitación cilíndricas
  • Esterilizable en autoclave