Learn More
- Home
- Products
- Placas calefactoras y agitadores
- Barras y varillas agitadoras
- Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE
Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE
Código de producto. 16295791 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
4,5mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Cantidad:
10/Paq.
2/Paq.
5/Paq.
Paquete de 2
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16295791 | 50 mm | 8 mm | Paquete de 2 | paquete de 10 |
| 16215781 | 20 mm | 7 mm | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 16275781 | 25 mm | 6 mm | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 16285771 | 12 mm | 4,5mm | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 11878962 | 75 mm | 13 mm | Paquete de 2 | paquete de 5 |
| 11808962 | 13 mm | 8 mm | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 11828962 | 25 mm | 10 mm | 5/Paq. | paquete de 10 |
| 16235791 | 40 mm | 8 mm | 5/Paq. | paquete de 10 |
| 16225791 | 35 mm | 6 mm | 5/Paq. | paquete de 10 |
| 16285781 | 25 mm | 8 mm | 5/Paq. | paquete de 10 |
| 10273352 | 15 mm | 6 mm | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 11858962 | 65 mm | 13 mm | Paquete de 2 | paquete de 5 |
| 10306280 | 50 mm | 7 mm | Paquete de 2 | paquete de 10 |
| 16295771 | 15 mm | 4,5mm | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 11838962 | 35 mm | 10 mm | 5/Paq. | paquete de 10 |
| 16205801 | 50 mm | 10 mm | Paquete de 2 | paquete de 10 |
| 10010110 | 60 mm | 7 mm | Paquete de 2 | paquete de 10 |
| 16205781 | 20 mm | 6 mm | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 16295781 | 30 mm | 6 mm | 5/Paq. | paquete de 10 |
| 16225801 | 60 mm | 8 mm | 2/Paq. | paquete de 10 |
| 16255801 | 70 mm | 10 mm | Paquete de 2 | paquete de 10 |
| 16215801 | 60 mm | 10 mm | Paquete de 2 | paquete de 10 |
| 11818952 | 35 mm | 7 mm | 5/Paq. | paquete de 10 |
| 16265801 | 80 mm | 10 mm | Paquete de 2 | paquete de 5 |
| 11848962 | 50 mm | 10 mm | 2/Paq. | paquete de 5 |
Código de producto. 16295791
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Tipo | Barras agitadoras de PTFE planes |