Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
4,5mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Cantidad:
10/Paq.
2/Paq.
5/Paq.
Paquete de 2
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Proporciona mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras& |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 35 mm |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Tipo | Barras agitadoras de PTFE planas |