Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE
Código de producto. 16215801 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
4,5mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Cantidad:
10/Paq.
2/Paq.
5/Paq.
Paquete de 2
Dimensione della confezione:
paquete de 10
paquete de 5
Codice prodotto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
16215801 60 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 10
16215781 20 mm 7 mm 10/Paq. paquete de 10
16275781 25 mm 6 mm 10/Paq. paquete de 10
16285771 12 mm 4,5mm 10/Paq. paquete de 10
11878962 75 mm 13 mm Paquete de 2 paquete de 5
11808962 13 mm 8 mm 10/Paq. paquete de 10
11828962 25 mm 10 mm 5/Paq. paquete de 10
16235791 40 mm 8 mm 5/Paq. paquete de 10
16225791 35 mm 6 mm 5/Paq. paquete de 10
16285781 25 mm 8 mm 5/Paq. paquete de 10
10273352 15 mm 6 mm 10/Paq. paquete de 10
11858962 65 mm 13 mm Paquete de 2 paquete de 5
10306280 50 mm 7 mm Paquete de 2 paquete de 10
16295771 15 mm 4,5mm 10/Paq. paquete de 10
16295791 50 mm 8 mm Paquete de 2 paquete de 10
11838962 35 mm 10 mm 5/Paq. paquete de 10
16205801 50 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 10
10010110 60 mm 7 mm Paquete de 2 paquete de 10
16205781 20 mm 6 mm 10/Paq. paquete de 10
16295781 30 mm 6 mm 5/Paq. paquete de 10
16225801 60 mm 8 mm 2/Paq. paquete de 10
16255801 70 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 10
11818952 35 mm 7 mm 5/Paq. paquete de 10
16265801 80 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 5
11848962 50 mm 10 mm 2/Paq. paquete de 5
25 options
Codice prodotto. 16215801
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación lisas de PTFE Fisherbrand™ proporcionan una mayor turbulencia que las barras de agitación cilíndricas.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Proporciona mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas
  • Esterilizable en autoclave
Specifica
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 60 mm
Cantidad Paquete de 2
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.