Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación planas de PTFE
Código de producto. 11848962 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
4,5mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Cantidad:
10/Paq.
2/Paq.
5/Paq.
Paquete de 2
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
11848962 50 mm 10 mm 2/Paq. paquete de 5
16215781 20 mm 7 mm 10/Paq. paquete de 10
16275781 25 mm 6 mm 10/Paq. paquete de 10
16285771 12 mm 4,5mm 10/Paq. paquete de 10
11878962 75 mm 13 mm Paquete de 2 paquete de 5
11808962 13 mm 8 mm 10/Paq. paquete de 10
11828962 25 mm 10 mm 5/Paq. paquete de 10
16235791 40 mm 8 mm 5/Paq. paquete de 10
16225791 35 mm 6 mm 5/Paq. paquete de 10
16285781 25 mm 8 mm 5/Paq. paquete de 10
10273352 15 mm 6 mm 10/Paq. paquete de 10
11858962 65 mm 13 mm Paquete de 2 paquete de 5
10306280 50 mm 7 mm Paquete de 2 paquete de 10
16295771 15 mm 4,5mm 10/Paq. paquete de 10
16295791 50 mm 8 mm Paquete de 2 paquete de 10
11838962 35 mm 10 mm 5/Paq. paquete de 10
16205801 50 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 10
10010110 60 mm 7 mm Paquete de 2 paquete de 10
16205781 20 mm 6 mm 10/Paq. paquete de 10
16295781 30 mm 6 mm 5/Paq. paquete de 10
16225801 60 mm 8 mm 2/Paq. paquete de 10
16255801 70 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 10
16215801 60 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 10
11818952 35 mm 7 mm 5/Paq. paquete de 10
16265801 80 mm 10 mm Paquete de 2 paquete de 5
25 options
Código de producto. 11848962
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación lisas de PTFE Fisherbrand™ proporcionan una mayor turbulencia que las barras de agitación cilíndricas.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Proporciona mayor turbulencia que las barras agitadoras cilíndricas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Cantidad 2/Paq.