Learn More
BRAND™ Embudos de polipropileno con interior liso
Código de producto. p-8010233 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altura (métrico):
Tubo de 43 mm
Tubo de 55 mm
Tubo de 77 mm
Tubo de 90 mm
Tubo de 95 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
11853910 100 mm Tubo de 77 mm 12 PCS
15281459 50 mm Tubo de 43 mm paquete de 24
15291459 75 mm Tubo de 55 mm paquete de 12
10594062 150 mm Tubo de 95 mm paquete de 12
10339761 120 mm Tubo de 90 mm paquete de 12
5 options
Código de producto. 11853910
Marca: BRAND™ 147025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción excelente con resistencia a altas temperaturas para uso general en laboratorio.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Se venden en diversas cantidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Diámetro del tubo (métrico) 13 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) Tubo de 77 mm
Esterilizables en autoclave
Longitud del tubo (métrico) 77 mm
Cantidad 12/paq.
Tipo de producto Embudo de llenado