Learn More
Fisherbrand™ Placas de vidrio lisas
Código de producto. p-8009028 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
2 mm
Separadores de unión de 1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Grosor (métrico) unitSize
11877643 Separadores de unión de 1 mm paquete de 2
11847643 2 mm paquete de 2
2 options
Código de producto. 11877643
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para los sistemas de electroforesis vertical de Fisherbrand.
  • Accesorio para los sistemas de electroforesis vertical de Fisherbrand
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis en gel vertical
Tipo Placa de vidrio plana
Dimensiones del gel 10 x 10 cm
Cantidad 2/paq.
Grosor (métrico) Separadores de unión de 1 mm