missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human PLAGL2 Synthetic Peptide
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Descripción
PLAGL2 Synthetic Peptide, PEP-1499, from Invitrogen.
The PLAG (Pleiomorphic adenoma gene) family of zinc finger proteins include PLAG1, ZAC1 and PLAG-like 2 (PLAGL2). PLAG1 is the target gene for the pleiomorphic adenomas of the salivary gland. ZAC1 (PLAGL1) concomitantly controls apoptosis and cell cycle arrest through separate pathways. ZAC1 also acts as a transcriptional cofactor for nuclear receptors. PLAGL2 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and contains 6 C2H2-type zinc fingers. It functions as a positive regulator of transcription and localizes to the nucleus. PLAGL2 is ubiquitously expressed with particular abundance in spleen, lung and testis, where it may be involved in cell cycle arrest and apoptosis of tumor cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 5326 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q9UPG8 |
| Nombre común | Human PLAGL2 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido