Learn More
Invitrogen™ Placental Alkaline Phosphatase Monoclonal Antibody (5B1)

Descripción
MA5-14672 targets Alkaline Phosphatase in ELISA, IP, and RIA applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-14672 immunogen is purified human placenta ALP. MA5-14672 detects Alkaline Phosphatase which has a predicted molecular weight of approximately 59 kDa. Product MA514672 is a smaller package size of MIA1802 (formerly sold as a Seradyn product).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Placental Alkaline Phosphatase |
| Aplicaciones | ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 5B1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | ALPP |
| N.º de referencia del gen | P05187 |
| Alias de gen | Alkaline phosphatase placental type; Alkaline phosphatase Regan isozyme; alkaline phosphatase, placental; alkaline phosphatase, placental type; alkaline phosphomonoesterase; ALP; Alp1; ALPP; AP-TNAP; DOA1; FLJ11281; FLJ40094; FLJ61142; FLJ93059; Germ-cell alkaline phosphatase; glycerophosphatase; HOPS; MGC161443; MGC167935; nagao Isozyme; P PLAP; PALP; PLA2P; PLAA; placental alkaline phosphatase 1; placental heat-stable alkaline phosphatase; PLAP; PLAP1; PLAP-1; rCG23846-like; Regan isozyme; TNAP; TNSALP |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.