Learn More
PLAC1L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16897214 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16897214 150 μL 150 microlitros
16807224 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16897214
Marca: Proteintech 173431AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The function remains unknown.
Especificaciones
Antígeno PLAC1L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.28 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica OOSP2
N.º de referencia del gen Q4FZG8, Q86WS3
Alias de gen PLAC1L, placenta 1 like, TMEM122
Símbolos de los genes Oosp2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PLAC1L Fusion Protein Ag11384
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 219990, 225922, 690888
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG