missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLA2G7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15528192
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15528192 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15528192

Marca: Invitrogen™ PA547698

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) PLA2G-2A, recombinant mouse PLA2G-2A, and rhPLA2G-1B is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

Platelet Activating Factor (PAF) is a biologically active phospholipid, which exerts primarily proinflammatory activities by specifically signaling through G-protein-coupled receptors on platelets, neutrophils, and monocytes. Platelet Activating Factor Acetylhydrolase (PAF-AH) is a secreted protein that mediates PAF activity by specifically catalyzing hydrolysis of the sn2 ester bond, resulting in the conversion of PAF to the biologically inactive lyso-PAF. PAF-AH can also interact with LDL particles to induce the hydrolysis of LDL-associated, oxidized phospholipids, generating lysophosphatidylcholine (lyso-PC) and other lysophospholipids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLA2G7
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica PLA2G7
N.º de referencia del gen Q13093
Alias de gen 1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase; 2-acetyl-1-alkylglycerophosphocholine esterase; Group-VIIA phospholipase A2; gVIIA-PLA2; LDL-associated phospholipase A2; LDL-PLA(2); LDL-PLA2; lipoprotein-associated phospholipase A2; LP-PLA2; PAF 2-acylhydrolase; PAF acetylhydrolase; PAFAD; Pafah; phospholipase A2 group VII; phospholipase A2, group VII (platelet-activating factor acetylhydrolase, plasma); PLA2G7; Platelet-activating factor acetylhydrolase; R75400
Símbolos de los genes PLA2G7
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Met33-Asn441.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7941
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.