missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2G4A Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 2D10H8, Proteintech

Código de producto. 18010716 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18010716 20 μL 20 microlitros
18047065 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18010716

Marca: Proteintech CL4886813320UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The PLA2G4A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PLA2G4A. This antibody recognizes human antigen. The PLA2G4A antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno PLA2G4A
Aplicaciones Immunofluorescence
Clon 2D10H8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes cPLA2, cPLA2 alpha, Cytosolic phospholipase A2, PLA2G4, PLA2G4A
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5321
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.