missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2G1B Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 1F2C10, Proteintech

Código de producto. 18089355 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18089355 20 μL 20 microlitros
18025215 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18089355 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4886639720UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The PLA2G1B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PLA2G1B. This antibody recognizes human, pig antigen. The PLA2G1B antibody has been validated for the following applications: WB analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno PLA2G1B
Aplicaciones Western Blot
Clon 1F2C10
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes Group IB phospholipase A2, Phospholipase A2, PLA2, PLA2A, PLA2G1B, PPLA2
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5319
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.