missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ PKUMDL WQ 2201

Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
PKUMDL WQ 2201 is a negative allosteric modulator of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) (IC50 = 35.7 μM). Displays dose-dependent suppression of cell viability in a range of cancer cell lines. Inhibits tumor growth in a xenograft mouse model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-[5-[[2-[(ethylamino)thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-2-furanyl]benzoic acid |
| CAS | 592474-91-4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C15H14ClN3O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.81 |
| Pureza | 98% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido