Learn More
Tocris Bioscience™ PKUMDL WQ 2201
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18749036
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
5 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
18749036 25 mg 25 miligramos
18795546 5 mg 5 miligramos
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18749036
Brand: Tocris Bioscience™ 6581/25
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Negative allosteric modulator of 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH)
PKUMDL WQ 2201 is a negative allosteric modulator of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) (IC50 = 35.7 μM). Displays dose-dependent suppression of cell viability in a range of cancer cell lines. Inhibits tumor growth in a xenograft mouse model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-[5-[[2-[(ethylamino)thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-2-furanyl]benzoic acid
CAS 592474-91-4
Cantidad 25 mg
Fórmula molecular C15H14ClN3O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.81
Pureza 98%