missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKR-IN-2, MedChemExpress

Código de producto. 16473797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473797 50 mg 50 miligramos
16487848 10 mg 10 miligramos
16487666 100 mg 100 miligramos
16420318 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473797

Marca: Medchem Express HY19702

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.

PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PKR-IN-2
CAS 1628428-01-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N4O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (106.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1C2C(=C(S(NC3=CC=C(C(N4CCC(O)(CC(C)C)CC4)=O)C=C3)(=O)=O)C=CC=2)N=CC=1
Peso molecular (g/mol) 468.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.57
Porcentaje de pureza 95.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.