missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This antibody is specific to PKM2 isoform.
PKM2 is a pyruvate kinase that catalyzes the production of phosphoenolpyruvate from pyruvate and ATP. PKM2 has been shown to interact with thyroid hormone, and thus may mediate cellular metabolic effects induced by thyroid hormones. PKM2 has been found to bind Opa protein, a bacterial outer membrane protein involved in gonococcal adherence to and invasion of human cells, suggesting a role of this protein in bacterial pathogenesis. Three alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms of PKM2 have been reported.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PKM2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PKM |
| N.º de referencia del gen | P14618, P52480 |
| Alias de gen | CTHBP, OIP 3, OIP3, Opa interacting protein 3, p58, PK2, PK3, PKM, PKM2, PK-M2, PKM2 pyruvate kinase, muscle, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase isozymes M1/M2, Pyruvate kinase muscle isozyme, TCB, THBP1, Tumor M2 PK |
| Símbolos de los genes | Pkm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?