missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PKM2 Polyclonal Antibody

PKM2 Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA175495
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PKM2 Polyclonal Antibody for ELISA
Especificaciones
| PKM2 | |
| Polyclonal | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| P14618 | |
| PKM | |
| Recombinant human M2PK. | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| PKM | |
| AA414905; AL024370; AL024424; ATP:pyruvate 2-o-phosphotransferase; CTHBP; Cytosolic thyroid hormone-binding protein; epididymis secretory protein Li 30; HEL-S-30; isozymes M1/M2; m2pk; muscle pyruvate kinase; OIP3; OIP-3; OPA-interacting protein 3; p58; PK, muscle type; PK2; Pk-2; Pk3; Pk-3; PKLR; PKM; pkm.L; PKM12; PKM2; Pykm; pyruvate kinase; pyruvate kinase 2/3; pyruvate kinase 3; pyruvate kinase isozymes M1/M2; pyruvate kinase M1/2; pyruvate kinase M1/2 L homeolog; pyruvate kinase M1/2 L homeolog; pyruvate kinase, muscle; pyruvate kinase muscle isozyme; Pyruvate kinase PKM; pyruvate kinase, liver and RBC; pyruvate kinase, muscle; TCB; THBP1; thyroid hormone-binding protein 1; thyroid hormone-binding protein, cytosolic; tu; tumor M2-PK; XELAEV_18018020mg | |
| Sheep | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5315 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido