missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKM2-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16470976
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470976 200 mg 200 miligramos
16493868 10 mg 10 miligramos
16446597 5 mg 5 miligramos
16420247 50 mg 50 miligramos
16404926 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470976

Marca: Medchem Express HY103617

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.

PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PKM2-IN-1
CAS 94164-88-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19NO2S2
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 320 mg/mL (926.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(N1CCCCC1)SCC(C2=O)=C(C)C(C3=C2C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 345.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.48
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.