Learn More
PKM1 Mouse anti-Human, Clone: OTI4E8, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies CF190162
Encompass_Preferred
Código de producto. 17690251
  • 750.20€ / 100 microgramos
Descripción
Synthetic peptide sequence is LVRASSHSTD LMEAMAMGSV Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
PKM1 encodes a protein involved in glycolysis. The encoded protein is a pyruvate kinase that catalyzes the transfer of a phosphoryl group from phosphoenolpyruvate to ADP, generating ATP and pyruvate. This protein has been shown to interact with thyroid hormone and may mediate cellular metabolic effects induced by thyroid hormones. This protein has been found to bind Opa protein, a bacterial outer membrane protein involved in gonococcal adherence to and invasion of human cells, suggesting a role of this protein in bacterial pathogenesis. Several alternatively spliced transcript variants encoding a few distinct isoforms have been reported.
Especificaciones
Especificaciones
PKM1
Monoclonal
Unconjugated
PKM
PKM1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
5315
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI4E8
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
P14618
PKM
Synthetic peptide sequence is corresponding to the region encoded by PKM gene M1 isoform
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Certificados
Promociones
Promociones
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.