missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKM Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7087698 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16896223 20 μL 20 microlitros
16886223 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16896223

Marca: Proteintech 100782AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody can recognize both PK-M1 and PK-M2.

PKM2 is a pyruvate kinase that catalyzes the production of phosphoenolpyruvate from pyruvate and ATP. PKM2 has been shown to interact with thyroid hormone, and thus may mediate cellular metabolic effects induced by thyroid hormones. PKM2 has been found to bind Opa protein, a bacterial outer membrane protein involved in gonococcal adherence to and invasion of human cells, suggesting a role of this protein in bacterial pathogenesis. Three alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms of PKM2 have been reported.

Especificaciones

Antígeno PKM
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PKM
N.º de referencia del gen P14618, P52480
Alias de gen CTHBP, OIP 3, OIP3, Opa interacting protein 3, p58, PK2, PK3, PKM, PKM1, PKM2, PKM2 pyruvate kinase, muscle, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase isozymes M1/M2, Pyruvate kinase muscle isozyme, TCB, THBP1, Tumor M2 PK
Símbolos de los genes PKM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PKM Fusion Protein Ag0110
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18746, 5315
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.