Learn More
PKLR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PKLR |
|---|---|
| Concentración | 0.31 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16897504
|
Proteintech
17580-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16887504
|
Proteintech
17580-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a pyruvate kinase that catalyzes the transphosphorylation of phohsphoenolpyruvate into pyruvate and ATP, which is the rate-limiting step of glycolysis. Defects in this enzyme, due to gene mutations or genetic variations, are the common cause of chronic hereditary nonspherocytic hemolytic anemia (CNSHA or HNSHA). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| PKLR | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P12928, P30613, P53657 | |
| 18770, 24651, 5313 | |
| PKLR Fusion Protein Ag11096 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PKLR |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| PK1, PKL, PKLR, PKR, PKRL, Pyruvate kinase 1, Pyruvate kinase isozymes R/L, pyruvate kinase, liver and RBC, R type/L type pyruvate kinase, Red cell/liver pyruvate kinase, RPK | |
| Pklr | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |